2-Tolualdehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
OR46026-100G OR46026-1KG OR46026-500G OR46026-25G
APOSOR46026-100GEA 43.5 EUR
APOSOR46026-100G APOSOR46026-1KG APOSOR46026-500G APOSOR46026-25G
2-Tolualdehído 98%
2-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 199…200 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,037 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003338
Núm. CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2