Dibromomalonato de dietilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46029-100G OR46029-25G
APOSOR46029-100GEA 89.9 EUR
APOSOR46029-100G APOSOR46029-25G
Dibromomalonato de dietilo
Dibromomalonato de dietilo
Formula: C₇H₁₀Br₂O₄
MW: 317.96 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C/4mmHg
Densidad: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015154
Núm. CAS: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
UN: 1760
ADR: 8 III