(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4603-25G OR4603-5G OR4603-100G
APOSOR4603-25GEA 30.6 EUR
APOSOR4603-25G APOSOR4603-5G APOSOR4603-100G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/15mmHg
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064327
Núm. CAS: 86087-23-2