5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinaldehyde
OR46032-1G OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA 98.9 EUR
APOSOR46032-1G APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BNO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04038759
Núm. CAS: 848093-29-8