3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dichloro-4-formylpyridine, 3,5-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde, 3,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR46033-1G OR46033-25G OR46033-5G
APOSOR46033-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46033-1G APOSOR46033-25G APOSOR46033-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Formula: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039921
Núm. CAS: 136590-83-5