4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloronicotinaldehyde
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112523
Núm. CAS: 114077-82-6