2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 427 EUR
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00266792
Núm. CAS: 64622-16-8