4-Chloro-3-iodoaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46038-1G OR46038-250MG OR46038-5G OR46038-10G
APOSOR46038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46038-1G APOSOR46038-250MG APOSOR46038-5G APOSOR46038-10G
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
4-Chloro-3-iodoaniline
Formula: C₆H₅ClIN
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11521292
Núm. CAS: 573764-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III