5-Bromotiazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46041-1G OR46041-25G OR46041-5G
APOSOR46041-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46041-1G APOSOR46041-25G APOSOR46041-5G
5-Bromotiazol 97%
5-Bromotiazol
Formula: C₃H₂BrNS
Pto. Ebullición: 80…81 °C/18mmHg
Densidad: 1,835 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76,7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07787394
Núm. CAS: 3034-55-7