7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46043-5G
APOSOR46043-5GEA 108 EUR
APOSOR46043-5G
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774199
Núm. CAS: 321436-06-0