Ácido indol-3-ilglioxilico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR46044-1G OR46044-5G
APOSOR46044-1GEA 80 EUR
APOSOR46044-1G APOSOR46044-5G
Ácido indol-3-ilglioxilico
Ácido indol-3-ilglioxilico
Formula: C₁₀H₇NO₃
Pto. de fusión: 217 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005625
Núm. CAS: 1477-49-2
EINECS: 216-029-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR