4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46046-100G OR46046-25G
APOSOR46046-100GEA 65.4 EUR
APOSOR46046-100G APOSOR46046-25G
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formula: C₁₆H₂₁NO₆
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065564
Núm. CAS: 7536-58-5
EINECS: 231-406-8