(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, grado técnico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (R)-4-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one

OR4605-1G OR4605-5G OR4605-10G
APOSOR4605-1GEA 139 EUR
APOSOR4605-1G APOSOR4605-5G APOSOR4605-10G
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, grado técnico
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,089 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C/0,3mmHg
Densidad: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00211248
Núm. CAS: 58081-05-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR