4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46050-1G OR46050-5G OR46050-10G OR46050-25G
APOSOR46050-1GEA 36.4 EUR
APOSOR46050-1G APOSOR46050-5G APOSOR46050-10G APOSOR46050-25G
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,5700 g/mol
Pto. de fusión: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234255
Núm. CAS: 30818-28-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III