6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one
OR46053-5G OR46053-25G
APOSOR46053-5GEA 132 EUR
APOSOR46053-5G APOSOR46053-25G
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine
Formula: C₄H₇N₅O
MW: 141,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00217058
Núm. CAS: 1004-75-7