4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46054-1G OR46054-250MG
APOSOR46054-1GEA 424 EUR
APOSOR46054-1G APOSOR46054-250MG
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Formula: C₃H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706836
Núm. CAS: 27808-16-8