2-Chloropyridine-3,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Diamino-2-chloropyridine, 2-Chloropyridine-3,4-diamine
OR46057-25G
APOSOR46057-25GEA 125 EUR
APOSOR46057-25G
2-Chloropyridine-3,4-diamine
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Formula: C₅H₆ClN₃
MW: 143,5742 g/mol
Pto. de fusión: 158…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363739
Núm. CAS: 39217-08-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III