4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46059-1G
APOSOR46059-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46059-1G
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658411
Núm. CAS: 84905-80-6