2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole

OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-25GEA 192 EUR
APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112.1298 g/mol
Pto. Ebullición: 140…145 °C/0.3mmHg
Pto. de fusión: 54…55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03419343
Núm. CAS: 180207-57-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR