3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR46070-1G OR46070-5G OR46070-25G OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA 37.7 EUR
APOSOR46070-1G APOSOR46070-5G APOSOR46070-25G APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formula: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,4771 g/mol
Pto. de fusión: 225…229 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04035658
Núm. CAS: 41198-02-1