2-Metil-5-metoxiindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 260 EUR
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
2-Metil-5-metoxiindol 97%
2-Metil-5-metoxiindol
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005620
Núm. CAS: 1076-74-0