2-Bromo-4-iodophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46077-10G OR46077-1G OR46077-5G
APOSOR46077-10GEA 416 EUR
APOSOR46077-10G APOSOR46077-1G APOSOR46077-5G
2-Bromo-4-iodophenol 97%
2-Bromo-4-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870189
Núm. CAS: 133430-98-5