5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46088-1G OR46088-250MG
APOSOR46088-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46088-1G APOSOR46088-250MG
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186,0491 g/mol
Pto. Ebullición: 40 °C/0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656270
Núm. CAS: 27063-90-7