3-Bromo-5-iodoanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46092-1G OR46092-5G
APOSOR46092-1GEA 0 EUR
APOSOR46092-1G APOSOR46092-5G
3-Bromo-5-iodoanísol
3-Bromo-5-iodoanísol
Formula: C₇H₆BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547766
Núm. CAS: 915412-18-9