3-Bromo-4-cloro-5-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46093-100G OR46093-25G OR46093-5G
APOSOR46093-100GEA 418 EUR
APOSOR46093-100G APOSOR46093-25G APOSOR46093-5G
3-Bromo-4-cloro-5-nitropiridina
3-Bromo-4-cloro-5-nitropiridina
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Pto. de fusión: 49…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368836
Núm. CAS: 31872-63-6