Tridecanol (mixture of isomers)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tridecyl Alcohol
OR46094-10G OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA 24.8 EUR
APOSOR46094-10G APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Formula: C₁₃H₂₈O
MW: 200.37 g/mol
Pto. Ebullición: 155…156 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 29…34 °C
Densidad: 0.822 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01778419
Núm. CAS: 26248-42-0