tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-tert-Butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl (2R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
OR46095-25G
APOSOR46095-25GEA 63.8 EUR
APOSOR46095-25G
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261417
Núm. CAS: 205524-46-5