2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46096-10G OR46096-1G
APOSOR46096-10GEA 139 EUR
APOSOR46096-10G APOSOR46096-1G
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Pto. de fusión: 242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06011090
Núm. CAS: 2510-37-4