4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR46097-5G OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA 37.7 EUR
APOSOR46097-5G APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₇Br
MW: 289,21 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321141
Núm. CAS: 162258-89-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR