2,6-Dibromonaftaleno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46098-1G OR46098-25G
APOSOR46098-1GEA 26.1 EUR
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G
2,6-Dibromonaftaleno 99%
2,6-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Pto. de fusión: 158…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01026462
Núm. CAS: 13720-06-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III