Ácido 4-cloro-3-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR46099-1G
OR46099-25G
OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA
21.9
EUR
APOSOR46099-1G
APOSOR46099-25G
APOSOR46099-5G
Ácido 4-cloro-3-metoxifenilborónico 98%
Ácido 4-cloro-3-metoxifenilborónico
Formula:
C₇H₈BClO₃ Pto. de fusión: 232…234 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01318965 Núm. CAS: 89694-47-3 |