1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR46104-1G OR46104-5G
APOSOR46104-1GEA 59.6 EUR
APOSOR46104-1G APOSOR46104-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659752
Núm. CAS: 136818-50-3