2,6-Dichloro-3-formylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46107-25G OR46107-5G OR46107-1G
APOSOR46107-25GEA 59.6 EUR
APOSOR46107-25G APOSOR46107-5G APOSOR46107-1G
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Pto. Ebullición: 95 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 74…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369746
Núm. CAS: 55304-73-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III