5-Formyl-2-picoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Formyl-6-methylpyridine, 2-Methyl-5-formylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Methylnicotinaldehyde, 6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
OR46109-10G
OR46109-5G
APOSOR46109-10GEA
143
EUR
APOSOR46109-10G
APOSOR46109-5G
5-Formyl-2-picoline 97%
5-Formyl-2-picoline
Formula:
C₇H₇NO MW: 121.14 g/mol Pto. Ebullición: 95 °C/20mmHg Densidad: 1.084 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 87.8 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08272279 Núm. CAS: 53014-84-9 |