2-Metoxi-4-formilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46110-1G OR46110-5G
APOSOR46110-1GEA 46.4 EUR
APOSOR46110-1G APOSOR46110-5G
2-Metoxi-4-formilpiridina 98%
2-Metoxi-4-formilpiridina
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. de fusión: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06410680
Núm. CAS: 72716-87-1