5-Methoxynicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46113-1G OR46113-25G OR46113-5G
APOSOR46113-1GEA 63.8 EUR
APOSOR46113-1G APOSOR46113-25G APOSOR46113-5G
5-Methoxynicotinaldehyde 97%
5-Methoxynicotinaldehyde
Formula: C7H7NO2
Pto. de fusión: 33…34 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437946
Núm. CAS: 113118-83-5