5-Methoxypyridin-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-5-methoxypyridine
OR46115-5G
APOSOR46115-5GEA 85.7 EUR
APOSOR46115-5G
5-Methoxypyridin-3-ol
5-Methoxypyridin-3-ol
Formula: C6H7NO2
MW: 125,1300 g/mol
Pto. de fusión: 147,5…148.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797672
Núm. CAS: 109345-94-0