2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 139 EUR
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Formula: C₈H₇Cl₂NO
Pto. de fusión: 167…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205142
Núm. CAS: 175278-27-0