7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46120-1G OR46120-250MG
APOSOR46120-1GEA 120 EUR
APOSOR46120-1G APOSOR46120-250MG
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198.0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834585
Núm. CAS: 90993-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III