4-Bromo-2-metil-6-nitroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidina
OR4613-5G OR4613-1G OR4613-25G
APOSOR4613-5GEA 159 EUR
APOSOR4613-5G APOSOR4613-1G APOSOR4613-25G
4-Bromo-2-metil-6-nitroanilina
4-Bromo-2-metil-6-nitroanilina
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.05 g/mol
Pto. de fusión: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052919
Núm. CAS: 77811-44-0