(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 4-Phenylbenzoate, (3aR,4S,5R,6aS)-Hexahydro-4-(hydroxymethyl)-5-(4-phenylbenzoyloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Biphenyl-4-carboxylate
OR46130-5G
APOSOR46130-5GEA 134 EUR
APOSOR46130-5G
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate 98%
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate
Formula: C₂₁H₂₀O₅
MW: 352,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078077
Núm. CAS: 31752-99-5