cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46133-1G OR46133-5G
APOSOR46133-1GEA 30.6 EUR
APOSOR46133-1G APOSOR46133-5G
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₄
Pto. de fusión: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311175
Núm. CAS: 876-05-1