(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
OR4615-1G OR4615-250MG
APOSOR4615-1GEA 37.7 EUR
APOSOR4615-1G APOSOR4615-250MG
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Pto. Ebullición: 61…62 °C/40mmHg
Densidad: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010408
Núm. CAS: 63126-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III