3-Cloro-5-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
OR46150-100MG OR46150-1G OR46150-250MG
APOSOR46150-100MGEA 82.8 EUR
APOSOR46150-100MG APOSOR46150-1G APOSOR46150-250MG
3-Cloro-5-iodopiridina
3-Cloro-5-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
MW: 239,4415 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235133
Núm. CAS: 77332-90-2