ω,3-Dibromoacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
α,3-Dibromoacetofenona, 2,3'-Dibromoacetofenona
OR46152-25G
OR46152-1G
OR46152-5G
APOSOR46152-25GEA
0
EUR
APOSOR46152-25G
APOSOR46152-1G
APOSOR46152-5G
ω,3-Dibromoacetofenona 95%
ω,3-Dibromoacetofenona
Formula:
C₈H₆Br₂O MW: 277,94 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082698 Núm. CAS: 18523-22-3 UN: 3261 ADR: 8,II |