(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4617-1G OR4617-5G
APOSOR4617-1GEA 164 EUR
APOSOR4617-1G APOSOR4617-5G
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 97…99 °C/744mmHg
Densidad: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783026
Núm. CAS: 41720-98-3
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II