(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4618-25G OR4618-5G
APOSOR4618-25GEA 924 EUR
APOSOR4618-25G APOSOR4618-5G
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
(S)-2-Methylpyrrolidine
Formula: C₅H₁₁N
MW: 85,1475 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C
Densidad: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 7,2 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07779425
Núm. CAS: 59335-84-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II