4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromuro de 4-(metilsulfonil)bencilo, α-Bromo-4-(metilsulfonil)tolueno
OR46201-5G OR46201-100G OR46201-25G OR46201-1G
APOSOR46201-5GEA 79.9 EUR
APOSOR46201-5G APOSOR46201-100G APOSOR46201-25G APOSOR46201-1G
4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro 97%
4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₉BrO₂S
MW: 249.13
Pto. de fusión: 82…86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00185849
Núm. CAS: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8 III