Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate, 4-(Cyanomethyl)benzoic Acid Methyl Ester
OR46202-25G
APOSOR46202-25GEA 55.1 EUR
APOSOR46202-25G
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/0,23mmHg
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060695
Núm. CAS: 76469-88-0