2-Bromonicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-cyanopyridine
OR46203-25G
APOSOR46203-25GEA 89.9 EUR
APOSOR46203-25G
2-Bromonicotinonitrile 98%
2-Bromonicotinonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Pto. de fusión: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234140
Núm. CAS: 20577-26-8